Learn More
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
This backed vinyl matting is suitable for indoor, medium traffic applications. Resilient vinyl loop construction traps, holds, and hides dirt/sand so surfaces stay neat and clean.
Marque: 3M™ Nomad™ 7100116695
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tapis d’entrée pour une élimination efficace de la saleté
- Convient aux volumes de trafic moyens
- Capture la saleté pour éviter que celle-ci ne pénètre dans le bâtiment
- Maintient et masque la saleté et le sable, pour que la surface reste propre et nette
- Le tapis avec thibaude réduit les écoulements et, combiné avec les boucles, assure un confort optimal du pied
- Facile à installer
Spécification
610 x 122 cm | |
11 mm | |
610 cm | |
Tapis d’entrée |
Zones à trafic moyen | |
Rouge | |
Vinyle | |
122 cm |