Learn More
α-terpinéol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-194708 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10175790
Marque: Thermo Scientific Acros 301610250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-55-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001557
Clé InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
CID PubChem 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nom IUPAC 2-(4-méthylcyclohex-3-ène-1-yle)propane-2-ole
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Terpineol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 31.0°C to 34.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 214.0°C to 224.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4800 to 1.4830
Quantité 25 g
Beilstein 06,II,66
Merck Index 15,9313
Gravité spécifique 0.937
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.