Learn More
Trifluorométhanesulfonate de terbium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
88.74€ - 1250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 148980-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3F9O9S3Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 606.115 |
Numéro MDL | MFCD00192461 |
Clé InChI | JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | terbium iii trifluoromethanesulfonate, terbium tritriflate, terbium iii triflate, terbium tris trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid terbium iii salt, terbium trifluoromethanesulfonate, terbium triflate, tb otf 3, acmc-1byi6 |
CID PubChem | 11786785 |
Nom IUPAC | Terbium(3 +) ; trifluorométhanesulfonate |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040312.04 |
2 g |
88.74€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040312.09 |
10 g |
300.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040312.18 |
50 g | N/A | ||||||
Description
It is used as a reagent & chemical intermediates. It is a raw material used in synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
148980-31-8 | |
606.115 | |
JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K | |
11786785 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tb+3] |
C3F9O9S3Tb | |
MFCD00192461 | |
terbium iii trifluoromethanesulfonate, terbium tritriflate, terbium iii triflate, terbium tris trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid terbium iii salt, terbium trifluoromethanesulfonate, terbium triflate, tb otf 3, acmc-1byi6 | |
Terbium(3 +) ; trifluorométhanesulfonate |
Spécification
Terbium(III) trifluoromethanesulfonate | |
Poudre | |
MFCD00192461 | |
Insoluble in water. | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tb+3] | |
606.115 | |
606.12 |
148980-31-8 | |
C3F9O9S3Tb | |
terbium iii trifluoromethanesulfonate, terbium tritriflate, terbium iii triflate, terbium tris trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid terbium iii salt, terbium trifluoromethanesulfonate, terbium triflate, tb otf 3, acmc-1byi6 | |
JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K | |
Terbium(3 +) ; trifluorométhanesulfonate | |
11786785 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante