Learn More
Sulfate de terbium(III) octahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
49.75€ - 754.76€
Identifiants chimiques
CAS 13842-67-6
Numéro MDL MFCD00149872
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11332548
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014596.04
2 g
49.75€
2g
11342548
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014596.09
10 g
178.89€
10g
11322548
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014596.18
50 g
754.76€
50g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13842-67-6
MFCD00149872
Spécification
Terbium(III) sulfate octahydrate
13842-67-6
(REO)
750.19 (606.05 Anhydrous)
Reacton™
360°C (in -8H2O)
Cristalline
MFCD00149872
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-213-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sulfate de terbium(III) octahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals