Learn More
Sulfate de terbium(III) octahydraté, 99,995 % (pureté du métal)
46.11€ - 682.00€
Identifiants chimiques
CAS 13842-67-6
Formule moléculaire Tb2(SO4)3·8H2O
Numéro MDL MFCD00149872
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11420820
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044479.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11430820
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044479.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11440820
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044479.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13842-67-6
Tb2(SO4)3·8H2O
MFCD00149872
Spécification
Terbium (III) sulfate octahydrate
13842-67-6
(Base des métaux)
MFCD00149872
99.995%
360°C (in -8H2O)
Cristalline
Tb2(SO4)3·8H2O
750.19 (606.05 Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-213-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante