Learn More
Perchlorate de terbium(III), 50 % w/w en sol. aqueuse, réactif, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11430301
Perchlorate de terbium(III), 50 % w/w en sol. aqueuse, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430301
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Code produit. 11430301
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040573.NC
Demander un format en vrac ou personnalisé
In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates Terbium(III) perchlorate is substituted for dysprosium(III) perchlorate hexahydrate. By reacting 3-formylchromone and hydrated terbium (III) perchlorate in isopropanol, 3-hydroxymethylchromone [icm], bis(3-chromonyl)methanol [dcm] and the novel complex Tb(imc)3(ClO4)3.5H2O are obtained.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14014-09-6
Numéro MDL MFCD00150362
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) perchlorate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Formule linéaire Tb(ClO4)3·6H2O
Numéro UN UN3211
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 565.37 (457.28 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odeur Odorless
Densité 1.5 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqeous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Terbium(3+) perchlorate
Nom du produit
Perchlorate de terbium(III), 50 % w/w en sol. aqueuse, réactif, Thermo Scientific Chemicals >