Learn More
Iodure de terbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396928
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-40-6
Numéro MDL MFCD00049573
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) iodide
Point de fusion 946°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Paillettes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 539.64
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic