Learn More
Chlorure de terbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050186
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11328697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035798.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10042-88-3
Terbium(III) chloride is used generally where Tb3+ ions can be used to check for the presence of microbes. Terbium chloride is applied to the test area, which is then illuminated with UV light. Within minutes, any live endospores present will glow green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-88-3
Formule moléculaire Cl3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 265.28
Numéro MDL MFCD00011258
Clé InChI GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) chloride
Point de fusion 588°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,9157
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 265.29
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic