Learn More
Terbium, solution étalon AAS, Specpure™, Tb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11346379
Terbium, solution étalon AAS, Specpure™, Tb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346379
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11346379
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088110.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011256
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium, AAS standard solution
Note relative au nom Tb 1000μg/mL
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration Tb4O7 in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1544591 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number088110.AP,088110.AE
Numéro de lot1538948 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number088110.AP,088110.AE
Numéro de lot1535630 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number088110.AP,088110.AE
Numéro de lot1524525 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number088110.AP,088110.AE
Numéro de lot1521550 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number088110.AP,088110.AE
Nom du produit
Terbium, solution étalon AAS, Specpure™, Tb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >