Learn More
Greiner Bio-One Plaques Terasaki pour examens microscopiques
Pour la détermination sérologique des antigènes d’histocompatibilité humains. Les plaques Terasaki Greiner Bio-One sont utilisées pour les examens microscopiques.
Marque: Greiner Bio-One 659180
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Volume de puits individuel de 10 μl
- Puits à fond plat
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
- Conception gain de place avec couvercle encastré
- Disponible dans un carton pliable grande capacité ou dans un emballage intérieur
Spécification
6 x 10 | |
10 μL | |
Polystyrène | |
Culture tissulaire | |
200 | |
200/Carton |
Avec couvercle | |
Transparent | |
Non stérile | |
60 | |
Sachets intérieurs de 10 pièces |