Learn More
TEPP, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Description
Assurez-vous d'avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l'ISO 9001
- Certificat d'analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d'expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Forme physique | Liquide |
CAS | 107-49-3 |
Qualité | Étalon analytique, |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Densité | 1.18 g/cm3 |
Point d’ébullition | 140°C to 142°C |
Quantité | 50 mg |
Point d’éclair | > 100°C |
À utiliser avec (application) | ACARICIDES ET INSECTICIDES |