Learn More
Solution tampon TEP 7 modèle pH 7, WTW™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
Description
- Les tampons de pH par WTW sont précis et traçables au PTB/NIST en vrac de 1 litre avec un tampon standard pour récipient de dosage intégré.
- Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouverts)
- Utilisation économe
- Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
- Toutes les solutions de tampons techniques modernes sont traçables au PTB (Physical Technical Government Agency) ou NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis)
- Ont une précision de pH ± 0,03
Spécification
Spécification
| pH | 7 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 1000 mL |
| Conditionnement | Flacon |
| Traçabilité au NIST | Yes |