Learn More
Solution tampon TEP 4 modèle pH 4, WTW™
52.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Description
- Tampons pH par WTW – précis et traçables au PTB/NIST en vrac de 250 ml
- Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvertes)
- Utilisation économe
- Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
- Les solutions de tampon techniques pour pH 4,01 sont disponibles dans des flacons pratiques de 250 ml
- Toutes les solutions de tampons techniques modernes sont traçables au PTB (Physical Technical Government Agency) ou NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
pH | 4 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 1000 mL |
Conditionnement | Flacon |
Traçabilité au NIST | Yes |