Learn More
S-RAM TentaGel™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 354650050
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la synthèse du support solideSpécification
Blanc à jaune | |
Poudre | |
Flacon en verre | |
5 g | |
N-FMOC-4'-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2, 4-dimethoxy-benzhydrylamine polymer bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer bound |
TentaGel™ S-RAM | |
0.2 to 0.3mmol/g | |
90 Micron | |
MFCD00217896 |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche