Learn More
Fumarate de ténofovir disoproxil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15688725
compliance-icons
Fumarate de ténofovir disoproxil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15688725
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15688725
Marque: Thermo Scientific Acros 461250250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202138-50-9
Formule moléculaire C19H30N5O10P·C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 635.51
Clé InChI VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Synonyme tenofovir disoproxil fumarate, viread, tenofovir df, unii-ott9j7900i, tenofovir disoproxil fumarate usan, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine, fumarate, r-5-2-6-amino-9h-purin-9-yl-1-methylethoxy methyl-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, bis 1-methylethyl ester, 5-oxide, e-2-butenedioate 1:1, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate 1:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 6398764
ChEBI CHEBI:63718
Nom IUPAC [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxyméthyl-(propan-2-yloxycarbonyloxyméthoxy)phosphoryl]oxyméthyl propan-2-yl carbonate;(E)-bu-2-acide ènedioïqueAfficher plusAfficher moins
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(COC(C)CN1C=NC2=C1N=CN=C2N)OCOC(=O)OC(C)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir disoproxil fumarate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: >10 mg/mL.
Poids de la formule 635.51
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0451984 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number461250250,461250050,461250010
Numéro de lotA0374687 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
Numéro de lotA0448232 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/12/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
Numéro de lotA0445553 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
Numéro de lotA0444631 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/08/2022 Catalog Number461250250,461250050,461250010
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Fumarate de ténofovir disoproxil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >