Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ténofovir Code produit.: 16697032
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Ténofovir
Code produit. 16697032
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16697032
Marque: Thermo Scientific Chemicals 465610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147127-20-6
Formule moléculaire C9 H14 N5 O4 P
Specifications
Nom chimique ou matériau Ténofovir
Quantité 1 g
Poids de la formule 287,21
Forme physique Poudre
Type de produit Réactif
Pureté ≥ 97,5 % (HPLC)
Clé InChI SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
SMILES C[C@H](CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)OCP(O)(O)=O
Nom IUPAC ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid
Poids moléculaire (g/mol) 287.22
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468932 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number465610010,465610050
Numéro de lotA0460898 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number465610010,465610050
Numéro de lotA0435209 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2021 Catalog Number465610010,465610050
Numéro de lotA0416618 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2021 Catalog Number
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Ténofovir >