Learn More
Temsirolimus, MedChemExpress
Code produit. 16477896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
Code produit. 16477896
Marque: Medchem Express HY50910
MedChemExpress Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Spécification
Nom chimique ou matériau Temsirolimus
Forme physique Powder
CAS 162635-04-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C56H87NO16
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme CCI-779
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](OC(C(C)(CO)CO)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1030.29
Poids de la formule 1030.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.