Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques de longueur pour poignet bleu Cryo-Gloves™
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
272.00€ - 279.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420, EN 511 |
---|---|
Description | Longueur poignets |
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
Type de produit | Gants cryogéniques |
Alert:
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15310445
|
Tempshield™
WRS |
S |
272.00€
1 paire Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15441193
|
Tempshield™
WRL |
L |
279.00€
1 paire Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11833801
|
Tempshield™
WRM |
M |
279.00€
1 paire Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
- Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
- La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
- Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
- Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
EN 420, EN 511 | |
Bleu | |
Gants cryogéniques | |
Manipulation des glaces sèches, congélateurs basse/ultra-basse température et systèmes cryogéniques fermés | |
-320°F | |
11,3 à 12,5 in |
Longueur poignets | |
Spécifique | |
Oui | |
Cryo-gants™ | |
-196°C | |
de 29 à 32,5 cm |