Learn More
TEMPO, radical libre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11450683
TEMPO, radical libre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450683
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11450683
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12733.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
TEMPO is used as a catalyst in organic synthesis and for the oxidation of primary alcohols to aldehydes. It finds use in the chemical industry for conversion of bisnoralcohol (a steroid) to bisnoraldehyde. It acts as a free radical scavenger, as a mediator in controlled radical polymerization and as a structural probe in electron spin resonance spectroscopy. Further, it is involved in the preparation of (S)-(+)-2-methylbutanal from (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TEMPO est utilisé comme catalyseur dans la synthèse organique et pour l’oxydation des alcools primaires en aldéhydes. Il est utilisé dans l’industrie chimique pour la transformation du bisnoralcool (un stéroïde) en bisnoraldéhyde. Il agit comme anti-radicalaire, médiateur dans la polymérisation de radicaux contrôlés et comme sonde structurelle dans la spectroscopie par résonance de spin électronique. En outre, il est impliqué dans la préparation du (S)-(+)-2-méthylbutanal à partir de (S)-(-)-2-méthyl-1-butanol.
Solubilité
Soluble dans tous solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2564-83-2
Formule moléculaire C9H18NO
Poids moléculaire (g/mol) 156.25
Numéro MDL MFCD00009599
Clé InChI QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Nom IUPAC (2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-1-yl)oxidanyl
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Spécification
Nom chimique ou matériau TEMPO
Note relative au nom free radical
Point de fusion 31°C to 40°C
Point d’ébullition 193°C (decomposition)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 1422418
Merck Index 14,9140
Informations sur la solubilité Soluble in all organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 156.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TEMPO, free radical
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Nom du produit
TEMPO, radical libre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >