Learn More
Dostmann Electronic™ Capteur de température thermocouple
Le capteur de température thermocouple Dostmann Electronic™ est un capteur de température de type fiche et câble adapté à diverses exigences de mesure de la température.
Marque: Dostmann Electronic™ 6010-0058
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type K selon la norme EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Isolation minérale
Spécification
1 mm | |
Sonde de température | |
Bis / jusqu’à 400°C |
1000 mm | |
Thermocouple, isolation en fibre de verre | |
P410 / TC301 / TC309 / Mini-K |