Learn More
BINDER™ Capteur de température Pt 100
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER BD 23, BD 400
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pt 100 flexible supplémentaire, intérieur, connexion externe incluant un connecteur LEMO (à 3 broches)
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
Spécification
| Description | Sonde de température Pt 100 - sonde Pt 100 flexible supplémentaire dans l’enceinte intérieure, équipée d’un raccord externe, avec fiche LEMO (3 pôles) |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER BD 23, BD 400 |
| Type | Sonde de température |
| Comprend | Connecteur LEMO (3 broches) |