Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde de température à immersion
Code produit. 11836850
Click to view available options
Longueur (métrique):
120mm
130 mm
220 mm
300 mm
Plage de températures (métrique):
-100°C à +1100°C
-200°C à +1100°C
-40°C à +400°C
Diamètre (métrique) de la sonde:
1 mm
1,5mm
3mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11836850
Marque: Dostmann Electronic™ 60100575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La sonde de température à immersion Dostmann Electronic™ est utile pour les mesures de température dans des matières liquides et en poudre.
  • Type K selon la norme EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Isolation minérale
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 1 mm
À utiliser avec (application) Pour faire des relevés dans des matières liquides et en poudre
Comprend Pas de manche ni de câble
Longueur (métrique) 130 mm
Type de produit Sonde de température
Description Sonde flexible
Plage de températures (métrique) -200°C à +1100°C
À utiliser avec (équipement) P410 / TC301 / TC309 / Mini-K