Learn More
OHAUS™ Sonde de température
Code produit. p-7184926 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions:
20 cm
25 cm
Matériau:
Acier inoxydable
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16690472
Marque: OHAUS™ 30500590
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour agitateurs et plaques chauffantes
  • Sonde de température en acier inoxydable ou PTFE
  • Différentes tailles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 20 cm
Type Sonde de température
Matériau Acier inoxydable