Learn More
Thermographic™ Étiquette de mesure de température
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à une étiquette du point de mesure de la température Thermographic™. L’étiquette de température peut varier selon les besoins pour la surveillance et l’affichage de la température actuelle pour la stérilisation.
Marque:  Thermographic™ M01ETHE099D01P1
Code produit. 11700929
  • 25.30€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-02-2026
Description
  • Étiquette sensible à la chaleur avec divers points de température
  • Adhésive
  • Irréversibles