Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs de température avec cadran de niveau 5 Thermax™
Code produit. 17777514
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 138°C
143 °C à 166 °C
171°C à 193°C
232°C à 260°C
60°C à 82°C
88°C à +110°C
Conditionnement:
10 pièces
500 pièces
Code produit. 17777514
Marque: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG4D01P1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les indicateurs de température TMC Hallcrest™ Thermax™ avec cadran à 5 paliers enregistrent la température maximale obtenue en subissant une décoloration irréversible.
  • Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
  • Économiques et faciles à utiliser.
  • Réponse immédiate.
  • Auto-adhésif
  • Discrètes
  • Irréversibles
  • Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
  • Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Taille du cadran (impériale) 0,15 in
Taille du cadran (métrique) 14 mm
Jetable Oui
À utiliser avec (application) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Hauteur (impériale) 0,55 in
Hauteur (métrique) 14 mm
Plage d’humidité 40 to 60%
Longueur (métrique) 14 mm
Matériau Film en PI, Adhésif acrylique
Durée de mesure 2 to 5 seconds
Modèle Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F) Range 4
Remplissage du thermomètre Wax-melt Technology
Poids (métrique) 9 g
Type de produit Irreversible Temperature Indicator
Longueur (impériale) 0.55 in.
Description Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F)
Température max. (impériale) 280°F
Température max. (métrique) 138°C
Température (impériale) min. 240°F
Température min. (métrique) 116°C
Plage de températures (impériale) 240°F to 280°F
Plage de températures (métrique) 116°C à 138°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Précision ±1°C
Subdivision 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C (240°F, 250°F, 260°F, 270°F, 280°F)
Affichage 116/121/126/131/138°C
Balance Dual °C (°F)