Learn More
Binder™ Mesure de la température et de l’humidité dans l’espace 13-1points de mesure
Code produit. 17872445 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambre à entrée™ Binder
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17872445
Marque: Binder™ DL300113
Mesure de la température dans l’espace avec 13points de mesure de la température et 1point de mesure de l’humidité au centre du volume utile à un couple de valeurs prédéterminé par l’utilisateur, certificat inclus
  • Service includes 13 temperature measuring points and 1 humidity measuring point in center of walk-in chamber with a pair of values specified by the user
  • Includes certificate
Spécification
À utiliser avec (équipement) Chambre à entrée™ Binder
Type de produit Measurement Service