Learn More
Dostmann Electronic™ Instrument de mesure de la température et de l’humidité
Cet instrument robuste, fiable et prêt à l’emploi pour la mesure de l’humidité de la température est un instrument parfaitement conçu pour les mesures climatiques (branche CVC).
340.00€ - 432.00€
Spécification
Type | Thermo-hygromètre |
---|---|
Taux d’humidité | 0 à 100% |
Précision | ± 3 % |
Plage de températures (métrique) | –40°C à +70°C |
Précision de la température | plusmn;0,5deg;°C |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10543113
|
Dostmann Electronic™
5020-0560 |
170 x 50 x 17 mm |
340.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10736840
|
Dostmann Electronic™
50000330 |
130 x 70 x 25 mm | N/A | ||||||
Description
- Instrument parfaitement conçu pour les mesures climatiques (branche CVC).
- Les instruments de mesure sont parfaits pour mesurer le climat d’une pièce (CVC)
- Pour détecter les environnements critiques pour la température et l’humidité : risque de moisissure dans les locaux d’habitation
- Le capteur combiné flexible P330 est excellent pour les mesures dans des points difficiles d’accès
Spécification
Thermo-hygromètre | |
± 3 % | |
plusmn;0,5deg;°C | |
Plastique |
0 à 100% | |
–40°C à +70°C | |
LCD | |
130 g |