Description
- Avantages spécifiques
- Des gants fins et de forme anatomique qui garantissent la dextérité
- Conviennent au port de longue durée : excellente résistance à l’abrasion
- Sans silicone, pour éviter les traces et les défauts sur les feuilles de métal et le verre avant la peinture
- Disponibles dans des emballages de distributeurs automatiques
- Caractéristiques spécifiques
- Gaufrage par points, pour une meilleure isolation et une meilleure préhension
- Applications
- Industrie de la céramique et des plastiques
- Manipulation de matériaux composites après traitement thermique
- Autres industries
- Manipulation de moules dans l’industrie de la céramique
- Manipulation de l’acier chaud après soudage
- Manipulation des conduites chaudes
- Industrie de la construction (ingénieurs en chauffage / plomberie)
- Entretien des conduites, équipements de chauffage
- Industrie de la céramique et des plastiques
Spécification
Spécification
Applications | Industrie |
Couleur | Jaune, noir, Noir |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 7 |
À utiliser avec (application) | Manipulation de matériaux composites après traitement thermique |
Grip Design | Points |
Doublure | Support textile sans coutures |
Quantité | 50/Carton |
Résistant à | Abrasion |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MAPA™ Gants en nitrile TempDex 710 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu