Learn More
TEMED, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Code produit. 15558244
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
Spécification
Nom chimique ou matériau TEMED
Note relative au nom Catalyst for Polyacrylamide Gels
CAS 110-18-9
Point d’éclair 10.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H16N2
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 1L = 0.78kg
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nom IUPAC N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Poids de la formule 116.21
Qualité Bioréactif ultra-pur