Learn More
Solution de métaux standard de tellure 1000 ppm, pour AAS, solution de HCl20 %, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Tellurium solution 1000 ppm