Learn More
Poudre de tellure, maille de -325, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11345767
Poudre de tellure, maille de -325, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345767
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11345767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043450.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium powder
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.99%
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY19G002 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
Numéro de lotC18N06 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
Numéro de lotD18T025 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
Numéro de lotG29T007 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
Numéro de lot60900233 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tellurium powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Nom du produit
Poudre de tellure, maille de -325, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >