Learn More
Poudre de tellure, maille -18+60, Puratronic™, 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11365008
Poudre de tellure, maille -18+60, Puratronic™, 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365008
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11365008
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043960.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium powder
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Dimensions de la maille -18+60 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU29K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog Number043960.18,043960.30
Numéro de lotR03K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog Number043960.18,043960.30
Numéro de lotP21K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number043960.18,043960.30
Numéro de lotU24J014 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number043960.18,043960.30
Numéro de lotY28I023 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2022 Catalog Number043960.18,043960.30
Nom du produit
Poudre de tellure, maille -18+60, Puratronic™, 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >