Learn More
Morceaux de tellure, 99,9999 % (à base de métaux), zone raffinée, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11366088
Morceaux de tellure, 99,9999 % (à base de métaux), zone raffinée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366088
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11366088
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011076.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium pieces
Note relative au nom Zone refined
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.9999%
Odeur Odorless
Forme Pièces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS17K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number011076.09,011076.30,011076.18
Numéro de lotQ12F039 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2024 Catalog Number011076.09,011076.30,011076.18
Numéro de lotU19F081 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number011076.09,011076.30,011076.18
Numéro de lotN23I054 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/06/2023 Catalog Number011076.09,011076.30,011076,011076.18
Numéro de lotU11I002 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2022 Catalog Number011075.09,011076.30,011075.30,011075.18
Nom du produit
Morceaux de tellure, 99,9999 % (à base de métaux), zone raffinée, Thermo Scientific Chemicals >