Learn More
Oxyde de tellure(IV), qualité technique, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11360769
Oxyde de tellure(IV), qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11360769
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11360769
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010608.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as an acousto-optic material and a conditional glass former. The glasses of tellurium oxide have high refractive indices. Owing to the transmission into mid-infrared part of the electromagnetic spectrum, tellurium oxide is of technological interest for optical waveguides. It is also employed in optical fibre amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-07-3
Formule moléculaire O2Te
Poids moléculaire (g/mol) 159.60
Numéro MDL MFCD00011263
Clé InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
CID PubChem 62638
SMILES O=[Te]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium(IV) Oxide
Point de fusion 733°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in NaOH solutions and HCl
Nom IUPAC dioxyde de tellure
Poids de la formule 159.6
Qualité Technique
Densité 5.8
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252072 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2024 Catalog Number010608.30,010608.18
Numéro de lot61401123 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2022 Catalog Number010608.30,010608.18
Numéro de lotW26I004 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number010608.30,010608.18
Numéro de lotU31H002 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010608.30,010608.18
Numéro de lotZ29E009 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010608.30,010608.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Nom du produit
Oxyde de tellure(IV), qualité technique, Thermo Scientific Chemicals >