Learn More
Tellurium, 99+ %, (base de métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 990.0°C |
Nom chimique ou matériau | Tellurium |
Point de fusion | 450.0°C |
Note relative au nom | 99+% |
Couleur | Noir à gris |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | Te |
Fieser | 15,298 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tellurium, powder
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Tellurium