Learn More
Sampling Systems™ Kits complets d’outils d’écouvillonnage télescopiques TeleSwab™
L’outil d’écouvillonnage télescopique TeleSwab™ permet aux opérateurs de prendre rapidement et facilement des écouvillons dans des endroits auparavant inaccessibles.
2770.00€ - 3435.00€
Spécification
Type de produit Kit d’écouvillonnage
Type de poignée Télescopique
À utiliser avec (application) Écouvillonnage environnemental
Longueur (métrique) de la poignée Extensible jusqu’à 3 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15774642
Afficher les documents
Sampling Systems™
8011K-01
Kit 1 1 x perche télescopique, 1 x adaptateur d’angle, 1 x porte-écouvillon
3435.00€
1 kit
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15491885
Afficher les documents
Sampling Systems™
8011K-02
Kit 2 1 x perche télescopique, 1 x porte-modèle, 1 x gabarit d’écouvillonnage
2770.00€
1 kit
Expédition estimée: 10-06-2025
Description
  • Idéal pour l’écouvillonnage environnemental et pour une utilisation avec les articles de grande taille des équipements de traitement
  • Poignée extensible pouvant atteindre 3 m
  • Adaptateur réglable pour écouvillons à angle pour correspondre aux contours de l’élément échantillonné
  • L’outil de gabarit en PTFE permet de prélever une zone fixe
  • Deux kits complets différents sont disponibles
  • Le kit 1 contient une perche télescopique, un adaptateur d’angle et un porte-écouvillon
  • Le kit 2 contient une perche télescopique, un porte-gabarit et un gabarit d’écouvillonnage équipé d’un orifice découpé selon les exigences du client
Spécification
Spécification
Kit d’écouvillonnage
Télescopique
Écouvillonnage environnemental
Extensible jusqu’à 3 m
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Kits complets d’outils d’écouvillonnage télescopiques TeleSwab™