Learn More
Corning™ Tubes d’aspiration télescopiques
Code produit. p-7184583 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 à 10 ml
25 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16862110
Marque: Corning™ 6867
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes d’aspiration télescopiques Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
  • Tube d’aspiration
  • À utiliser avec un distributeur adaptable sur flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube d’aspiration télescopique
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 8655
Volume (métrique) 2,5 à 10 ml
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Distributeur adaptable sur flacons de 2,5-10 ml