Learn More
BINDER™ Telescopic Rack
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KB/KB PRO 260, KB/KB PRO 470, KBF/KBF PRO 260
KBF PRO Series
Série KB
Série KBF
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Shelf rack made of stainless steel
- Includes set of telescopic rails
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | KB/KB PRO 260, KB/KB PRO 470, KBF/KBF PRO 260 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Rack |