Learn More
Heidolph™ Supports de télescope
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Support télescopique Heidolph
- Support S2 universel
- Longueur réglable : 725 mm-1025 mm
- Diamètre du tube : 32 mm
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) de la tige | 28.5 to 40.4 in. |
| Longueur (métrique) de la tige | de 725 à 1025 mm |
| Diamètre (impériale) de la tige | 1.3 in. |
| Diamètre (métrique) de la tige | 32 mm |
| Poids (impériale) | 17 lb. |
| Poids (métrique) | 7,7 kg |