Learn More
Robin™ Bain-marie Teflon
Use the Teflon Water Bath to incubate samples in acids/bases or sea water at a constant temperature over a long period of time. Suitable for flasks, bottles, and racks.
Marque:  Robin™ PE830
Code produit. 11959687
  • 1580.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Cuve en PTFE pour bain-marie +100°C
  • Cuve en PTFE pour acides / bases et eau de mer
  • Volume de 5 à 26 L
  • Atteint le point d’ébullition
  • Régulation de la température ambiante (+5°C) à +100°C
  • Affichage du point de consigne par potentiomètre gradué, résolution 1°C
  • Sécurité anti-surchauffe
  • Fixé à +130°C, par thermofusible
  • Cuve revêtue de téflon
  • Il s’agit de la seule protection contre les produits chimiques corrosifs : acides, bases, convient également pour l’eau de mer
  • La couche de PTFE de 40 m élimine les effets de l’électrolyse sur les parois de la cuve
  • Ne fonctionne pas à sec
  • L’utilisation du bain avec des produits corrosifs doit se faire sous une hotte
  • Alimentation 230 V, 50 Hz
  • Bain analogique
Spécification
Spécification
11 L
PTFE
230 V
5°C à 100°C
1°C
50 Hz