Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tamis en PFA Chemware™
Les tamis en PFA Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ résistent à la plupart des produits chimiques et sont parfaits pour les applications ultra-pures.
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non contaminant et résistant à la plupart des produits chimiques
- Idéal pour le tri grossier ou la vidange des milieux agressifs
- Manipulez les crochets sur le bord du récipient pour la vidange
Spécification
1 mm | |
3 in. | |
No. 16 | |
76 mm | |
16 |
Tamis | |
PFA (alcane de perfuoroalkoxy) | |
180 mm de long avec poignée | |
16 Mesh |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Tamis en PFA Chemware™ > Porosité : 1 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu