Learn More
Aalborg™ Débitmètre modèle L
Click to view available options
Type:
Débitmètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Composants en contact avec des liquides chimiquement inertes fabriqués en PFA, PTFE et PCTE
- Châssis structurellement rigide sans contact avec les liquides fabriqués en polypropylène
- Des plages de débit se chevauchant sont disponibles pour l’eau allant de 5 ml/min (0,00132 gal/min) à 45 L/min (12 gal/min).
- Absence de fuite testée individuellement
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre |
| Précision | ± 0,5% |
| Pression nominale | 6,7 bars |
| Raccordements | 3/4 po NPT (F) |
| Balance | 0 à 10 marquages |
| Température (métrique) | 121°C |
| Valve | Vanne à la sortie |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | 3000°ml/min. |