Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Teclu avec connexion Tétine, ouverture de 13 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Toutes les fonctions de sécurité contenues dans le brûleur
- À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
- Diamètre d’ouverture de 13 mm
- Avec vanne à pointeau de commande de gaz
- Chambre de mélange conique spécialement conçue incorporée qui permet au brûleur d’éteindre une flamme très chaude
- Convient au travail du verre et à la soudure
- Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur de sécurité Teclu |
| À utiliser avec (équipement) | Connexion T-Tine |
| Type de gaz | Gaz naturel / méthane, Natural Gas |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| À utiliser avec (application) | Verrerie et soudure |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |