Learn More
Tecloftalam imide, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 26491-30-5 |
| Forme physique | Solide |
| Formule moléculaire | C14H3Cl6NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00467964 |
| Beilstein | 1509592 |
| Industry Type | FONGICIDES ET BACTÉRICIDES |
| Poids moléculaire (g/mol) | 429.9 |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Étalon analytique |