Learn More
BRAND™ Cupules d’échantillon pour analyseur Technicon
Flacon à échantillon en PS transparent
Marque: BRAND™ 115016
38.38 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.89100kg
Description
Marquage CE conformément à la directive 98/79 EC relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitroSpécification
PS | |
2,0 mL | |
1000 |