Learn More
Texwipe™ Housses pour serpillères à franges TechniCloth™
Code produit. p-7161491 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Conditionnement:
150 pièces
Code produit. 15732416
Marque: Texwipe™ TX627C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées à partir d’un mélange hydroentangle non tissé de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester
  • Le mélange de tissu associe les propriétés hautement absorbantes d’une fibre naturelle à la propreté et à la résistance d’une lingette synthétique
  • Avec ses faibles comptages de particules, ses faibles niveaux de substances extractibles et sa compatibilité avec les solvants, TechniCloth™ est idéal pour l’essuyage général et le contrôle des déversements dans les environnements contrôlés
  • Idéales pour les applications où l’absorption élevée et les substances extractibles faibles sont des considérations de premier ordre
  • Excellentes pour le ramassage de déversements aqueux
  • Excellente résistance à l’humidité et à la sécheresse grâce au polyester
  • Très absorbant dû à la cellulose
  • Compatible avec la plupart des solvants
  • Ne contient pas de liants chimiques
  • Faibles niveaux de substances extractibles
Spécification
Matériau Polyester Cellulose
Dimensions (L x l) 37,5 x 67,5 cm
Quantité d’emballage 150 housses de vadrouille/Sachet