missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution tampon à code couleur technique pH 4,01 à 25°C, Reagecon

Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après ouverture du flacon, traçable au NIST

Marque:  Reagecon TB401

Code nomenclature Nacres: NA.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

Code produit. 11474609

  • 30.85€ / 500mL
Expédition estimée: 13-08-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
Spécification

Spécification

Buffer solution
4.01 ±0.02
500 mL
Yes
Rouge
Liquide
Flacon à col moyen en PEHD
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions