missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampon d’étalonnage technique pH 9, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 9 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 20 mL |
Type de solution | Buffer |
Formule | Aqueous Buffer Solution |
Odeur | Odorless |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu