Learn More
Paquets de tampon d’étalonnage technique pH 4,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
25 x 20 ml
Description
- Tampon technique pour étalonnage du pH 4,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
- Précision de +/- 0,01 pH à 25 °C
- Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
- HI50004-02 est un tampon d’étalonnage technique du pH 4,01 de qualité supérieure produit conformément aux normes ISO 3696 / BS3978
- Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée et surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 4.01 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 25 x 20 ml |
Type de solution | Tampon |
Formule | Solution tampon aqueuse |
Odeur | Inodore |