missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampons d’étalonnage technique pH 12,45, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Description
- Tampon technique pour étalonnage du pH 12,45 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
- Produit conformément aux normes ISO 3696 / BS3978 à l’aide de sels de grande pureté, d’eau déminéralisée, de balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A
- Utilisé dans un environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25°C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 12.45 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 20 mL |
Type de solution | Buffer |
Formule | Solution de tampon aqueuse |
Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
Product Identifier
- pH 12.45 buffer solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: calcium hydroxide
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'